RIE156321102
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxo-5-(3-thienyl)valerate
About This Item
Iupac Name
ethyl 5-oxo-5-(3-thienyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3S/c1-2-14-11(13)5-3-4-10(12)9-6-7-15-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI key
CWNISAMAQXESEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)