Merck
RIE156320960
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-4'-n-pentylbenzophenone
About This Item
Peso molecular:
331.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-pentylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H19BrO/c1-2-3-4-6-14-9-11-15(12-10-14)18(20)16-7-5-8-17(19)13-16/h5,7-13H,2-4,6H2,1H3
Clave InChI
GIEDWPNRKOMAMV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5214-18
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)