RIE156320792
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-3',4'-difluorobenzophenone
About This Item
Peso molecular:
297.1
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(3,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-4-2-1-3-9(10)13(17)8-5-6-11(15)12(16)7-8/h1-7H
Clave InChI
GSNIMPNFULRTQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5192-17
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)