Merck
RIE156320691
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2',5'-dimethoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(2,5-dimethoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-11(18)22-13-6-4-12(5-7-13)17(19)15-10-14(20-2)8-9-16(15)21-3/h4-10H,1-3H3
Clave InChI
IOHAHDUDGVCFAC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-51
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)