Merck
RIE156320680
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2',6'-difluorobenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.24
Número MDL:
Iupac Name
4-(2,6-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-11-7-5-10(6-8-11)15(19)14-12(16)3-2-4-13(14)17/h2-8H,1H3
Clave InChI
RCVJWQNYHXVGLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-40
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)