Merck
RIE156320634
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-3',4',5'-trifluorobenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3,4,5-trifluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H9F3O3/c1-8(19)21-11-4-2-3-9(5-11)15(20)10-6-12(16)14(18)13(17)7-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
PTXNFAVDEKZUHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-61
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)