Merck
RIE156320532
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-butylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(4-butylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C19H20O3/c1-3-4-7-15-10-12-16(13-11-15)19(21)17-8-5-6-9-18(17)22-14(2)20/h5-6,8-13H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
IQBWFQOIRQIONO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-35c
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)