Merck
RIE156319520
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.31
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(4-methoxybenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O4/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h6-9,12-13H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t12-,13-/m1/s1
Clave InChI
MDVQAVHPOFZFQS-CHWSQXEVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-07
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)