Merck
RIE156318813
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(4-thiomethylbenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Peso molecular:
278.37
Número MDL:
Iupac Name
4-[4-(methylsulfanyl)benzoyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O3S/c1-19-13-8-6-11(7-9-13)14(16)10-2-4-12(5-3-10)15(17)18/h6-10,12H,2-5H2,1H3,(H,17,18)/t10-,12+
Clave InChI
PXPFBOCHOPKYMY-KLPPZKSPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-15
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)