Merck
RIE156318774
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.27
Número MDL:
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-fluorobenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-10-5-3-4-9(8-10)13(16)11-6-1-2-7-12(11)14(17)18/h3-5,8,11-12H,1-2,6-7H2,(H,17,18)/t11-,12-/m1/s1
Clave InChI
YJIFMHRCDUOGST-VXGBXAGGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18510-22
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)