RIE156318743
Rieke Metals, Inc.
trans-2-(2-iso-propylbenzoyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-2-(2-isopropylbenzoyl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-10(2)11-6-3-4-7-12(11)15(17)13-8-5-9-14(13)16(18)19/h3-4,6-7,10,13-14H,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19)/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
VIYTWTNVNRXMME-ZIAGYGMSSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)