Merck
RIE156317724
Rieke Metals, Inc.
2-bromo-7-chloro-1-heptene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-bromo-7-chloro-1-heptene
Inchi Code
1S/C7H12BrCl/c1-7(8)5-3-2-4-6-9/h1-6H2
Clave InChI
KNMGSYMNJLSGPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10001-003e
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)