Merck
PRIH3239D35B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-oxo-1-(1-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Peso molecular:
261.23
Número MDL:
Iupac Name
5-oxo-1-(1-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H11NO5/c15-11-4-7(12(16)17)5-14(11)9-1-2-10-8(3-9)6-19-13(10)18/h1-3,7H,4-6H2,(H,16,17)
Clave InChI
QVLHCANDTYUPMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR347035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)