Merck
PRIH28C05404
Princeton BioMolecular Research, Inc.
(2-Chloro-phenothiazin-10-yl)-o-tolyl-methanone
About This Item
Peso molecular:
351.86
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-10-(2-methylbenzoyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C20H14ClNOS/c1-13-6-2-3-7-15(13)20(23)22-16-8-4-5-9-18(16)24-19-11-10-14(21)12-17(19)22/h2-12H,1H3
Clave InChI
SVEXDAQNEHDPKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR219638
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)