PRIH039FD541
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-Cyclobutylmethyl-1H-pyrazol-3-ylamine
About This Item
Iupac Name
1-(cyclobutylmethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c9-8-4-5-11(10-8)6-7-2-1-3-7/h4-5,7H,1-3,6H2,(H2,9,10)
InChI key
PIOVMDZKKTVCKE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Liquid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR166679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)