Key Documents
XX1104700
Millipore
Sistema aséptico Sterifil, 47 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
manufacturer/tradename
Sterifil®
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
20.3 cm (8 in.)
diam.
10.8 cm
filter diam.
47 mm
filtration area
13.8 cm2
prefilter diam.
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
fitting
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
application(s)
filtration
compatibility
for use with Sterifil Aseptic System
shipped in
ambient
General description
El sistema aséptico Sterifil® se diseñó como una herramienta para aplicaciones de filtración general y filtración de muestras para análisis de contaminación biológica y por partículas. La unidad cerrada protege la muestra y el filtrado de la contaminación medioambiental. El soporte y el embudo Sterifil están disponibles por separado (sin recipiente de recogida ni cubierta) para utilizar con recipientes de filtración convencionales de 1 l o sistemas con múltiples puestos.
Dependiendo de la selección de la membrana de filtración, los productos de Sterifil pueden usarse para una variedad de aplicaciones, como la supervisión del grado de contaminación microbiana y el recuento de microorganismos en las muestras.
Características ventajas:
•La unidad cerrada protege las muestras y el filtrado de la contaminación ambiental
•El dispositivo es esterilizable en autoclave con la membrana colocada para aplicaciones estériles con menos residuos
•La bomba manual opcional permite la filtración in situ
Aplicaciones:
Filtración general, filtración de campo (con bomba manual opcional), supervisión del grado de contaminación microbiana, recuento de microorganismos, procesos de filtración que requieren la conservación de la membrana
Principle
Vacío
Legal Information
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1