SCGVU05RE
Sistema de filtración al vacío estéril Stericup-GV
500 mL process volume, 0.22 µm pore size, PVDF membrane, pkg of 12, radio-sterilized
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
polystyrene
sterility
sterile
feature
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Stericup®
parameter
45 °C max. temp.
500 mL process volume
500 mL sample volume
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
263 mm
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
500 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
General description
Características y beneficios
Membrana Millipore Express PLUS para caudales más rápidos y baja adsorción de proteínas que reduce al mínimo la absorción y la pérdida de proteínas, lo que afecta al rendimiento en las fases posteriores y a los costes
Membrana Durapore para ultrabaja unión de proteínas para una absorción y pérdida de proteínas mínima
El embalaje hermético, la bolsa fácil de rasgar y los cómodos diseños de las etiquetas hacen que el almacenamiento, la apertura y el rastreo de sus unidades sea fácil y eficiente
La base estable y el diseño de fácil agarre de la unidad Stericup permiten que cualquier usuario realice cómodamente todas las etapas de la secuencia de trabajo en una campana de flujo laminar
El fondo hundido de los recipientes de recogida Stericup permite el fácil apilamiento de los recipientes en los espacios de refrigeración
Aplicaciones
Esterilización de disoluciones acuosas (de 150 ml a 1 l); Esterilización mediante filtración de medios de cultivo y disoluciones tampón con proteínas de alto valor o moléculas pequeñas
Application
Principle
Physical form
Preparation Note
Radiación gamma