Documentos clave
PX0397
Supelco
Ácido perclórico
OmniTrace
Sinónimos:
PCA
About This Item
Fórmula lineal:
HClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
100.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
product line
OmniTrace®
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
Legal Information
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Storage Class
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1