Documentos clave
MAB5226
Sigma-Aldrich
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, OM16
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40, clone OM16, clone OM16, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
OM16, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2b
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APP(351)
Especificidad
This antibody reacts with Amyloid-Beta protein 1-40 (bAP1-40) and secretory amyloid precursor protein (sAPP), but not with Amyloid-Beta protein 17-42.
Inmunógeno
Synthetic peptide of Amyloid-Beta protein 1-40.
Aplicación
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40, clone OM16 detects level of Amyloid & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Forma física
Affinity purified immunoglobulin from pA(AB) 4-agarose column. IgG fraction in 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.4), 0.15 M NaCl, and 0.1% sodium azide.
Format: Purified
Otras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable