Documentos
MAB3329
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-MMP-14, dominio catalítico, clon LEM-2/63.1
clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
MT1-MMP
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
LEM-2/63.1, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP14(4323)
General description
La MT1-MMP desempeña un papel importante durante la migración de las células endoteliales y la remodelación de la matriz. No se ha caracterizado por completo el papel de la MT1-MMP en la motilidad de las células endoteliales, pero su actividad parece modular la migración endotelial, la invasión y la formación de tubos capilares durante la respuesta angiógena (Galvez, 2001). La MT1-MMP también parece tener un papel clave en el reclutamiento de los monocitos durante la inflamación.
Specificity
LEM-2/63,1 reacciona con el MT1-MMP humano y muestra reactividad cruzada con muestras de ratón. Este anticuerpo se generó contra el dominio catalítico de la MT1-MMP y es capaz de inhibir la actividad enzimática.
Application
El anticuerpo anti-MMP-14, dominio catalítico, clon LEM-2/63.1, detecta el nivel de MMP-14, y se ha publicado y validado para utilizarse en ELISA, IP y WB.
Inmunoelectrotransferencia (WB)
Inmunohistoquímica: Cortes congelados
Inmunofluorescencia
Inmunoprecipitación
Citometría de flujo
Bloqueo
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Membrane localization of membrane type 1 matrix metalloproteinase by CD44 regulates the activation of pro-matrix metalloproteinase 9 in osteoclasts.
Chellaiah, MA; Ma, T
BioMed Research International null
Ursula Hiden et al.
The American journal of pathology, 182(5), 1563-1571 (2013-03-09)
Fetal growth restriction (FGR) results from placental insufficiency to adequately supply the fetus. This insufficiency involves impaired cytotrophoblast functions, including reduced migration and invasion, proliferation, and syncytium formation. Membrane-type matrix metalloproteinase 1 (MT1-MMP) is a key enzyme in these cellular
Adekunle Alabi et al.
Nature communications, 12(1), 1889-1889 (2021-03-27)
Plasma low-density lipoprotein (LDL) is primarily cleared by LDL receptor (LDLR). LDLR can be proteolytically cleaved to release its soluble ectodomain (sLDLR) into extracellular milieu. However, the proteinase responsible for LDLR cleavage is unknown. Here we report that membrane type
The membrane type matrix metalloproteinase MMP14 mediates constitutive shedding of MHC class I chain-related molecule A independent of A disintegrin and metalloproteinases.
Liu, G; Atteridge, CL; Wang, X; Lundgren, AD; Wu, JD
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Megan I Brasher et al.
Molecular cancer research : MCR, 20(3), 434-445 (2021-12-09)
Invasion of neighboring extracellular matrix (ECM) by malignant tumor cells is a hallmark of metastatic progression. This invasion can be mediated by subcellular structures known as invadopodia, the function of which depends upon soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor-activating protein receptor (SNARE)-mediated vesicular