Documentos
EZSKTMEM1
Millipore
Kit de servicio de bomba de líquido para bomba EZ-Stream®
For servicing of the liquid pump of the EZ-Stream®
About This Item
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.79
feature
repair kit
manufacturer/tradename
EZ-Stream®
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Stream®
General description
El kit de mantenimiento es un conjunto completo de elementos necesarios para realizar el mantenimiento de la bomba de líquido del EZ-Stream® y garantizar un rendimiento óptimo. La bomba de vacío EZ-Stream® es una bomba de transferencia de líquido con un diseño compacto que hace que la bomba sea ideal para su uso tanto en la mesa de trabajo como en la campana de flujo laminar. El kit de mantenimiento incluye piezas de repuesto que pueden sustituirse dentro de la bomba de líquido para mantener un caudal de gran rendimiento.
Application
El kit de mantenimiento para la bomba de líquido del EZ-Stream® garantiza el rendimiento óptimo de la bomba que se utiliza para el análisis microbiológico de cerveza, lácteos, agua embotellada, análisis de productos farmacéuticos, refrescos, sidra, bebidas isotónicas y vino.
Components
  • 2 válvulas de aleta
  • 1 membrana de trabajo
  • 2 juntas tóricas
  • 1 membrana de oscilación
Legal Information
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany