Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Application
Apoptosis y cáncer
Preparation Note
Precauciones especiales:
· Después de descongelar los reactivos, utilícelos de inmediato o distribúyalos en alícuotas y congele a -20oC para una conservación más prolongada. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
· El sustrato de la caspasa-3 y el patrón de la pNA son especialmente sensibles a la luz. Mantenga estos reactivos en recipientes de color ámbar o cubiertos.
Other Notes
Tampón de análisis x5 (N° de ref. 90066): 10 ml
Sustrato de la caspasa-3 (AC-DEVD-pNA) (Nº de ref. 90080): 1 ml de disolución 3 mg/ml
Inhibidor de la caspasa-3 (Ac-DEVD-CHO) (Nº de ref. 90067): 50 μl de 100 μM (0,05 mg/ml) en DMSO
Patrón de pNA (Nº de ref. 90085): 250 μl de 10 mM en DMSO
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity (predicted by homology) mammals | species reactivity (predicted by homology) mammals | species reactivity (predicted by homology) - | species reactivity (predicted by homology) mammals |
| Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename CaspaTag, Chemicon® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - | detection method fluorometric |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de análisis colorimétrico de actividad de la Caspasa 3, DEVD
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| APT165 | 08436037122484 |