Key Documents
AB9728
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-S100A12
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
EN-RAGE, Extacellular newly identified RAGE-binding protein, CAAF1, Calcium-binding protein in amniotic fluid-1, Calgranulin C, Calgranulin-related protein, CGRP, Cornea-associated antigen, CO-Ag
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100A12(6283)
General description
La proteína A12 de unión a calcio S100, también conocida como S100A12, EN-RAGE y calgranulina C, es una proteína proinflamatoria con un potencial significativo como biomarcador. Es miembro de la familia de proteínas S100 que contienen 2 motivos de unión a calcio con mano EF. Las proteínas S100 están localizadas en el citoplasma o núcleo de una amplia gama de células, y participan en la regulación de una serie de procesos celulares, como la progresión del ciclo celular y la diferenciación celular. Los genes S100 incluyen al menos 13 miembros ubicados como un complejo en el cromosoma 1q21. Se ha propuesto que el miembro S100A12 interviene en vías específicas de transducción de señales dependientes de calcio y que su efecto regulador sobre los componentes del citoesqueleto pueda modular varias actividades de los neutrófilos. Se ha comunicado que es segregada por los granulocitos activados y que se une al receptor para la glucación avanzada de los productos finales, lo que induce la activación del endotelio dependiente de Nf-kappaB (Foell et al., 2003). La S100A12 se expresa fuertemente en el tejido sinovial inflamado típico de la artritis reumatoide y psoriásica, y también puede resultar un excelente biomarcador de la enfermedad inflamatoria intestinal (Kaiser et al., 2007). La proteína S100A12 puede estar implicada también en la inflamación crónica de las lesiones ateroscleróticas, como las de la diabetes tipo II (Kosaki et al 2004) y la aceleración de la aterosclerosis en pacientes en hemodiálisis (Mori et al., 2009).
Foell, D. y otros (2003). Expresión de la proteína proinflamatoria S100A12 (EN-RAGE) en la artritis reumatoide y psoriásica. Rheumatol. 42:1383-1389.
Kaiser, T. et al. (2007). Faecal S100A12 as a non-invasive marker distinguishing inflammatory bowel disease from irritable bowel syndrome. Gut. 56:1706-1713.
Kosaki, A. et al. (2004). Increased plasma S100A12 (EN-RAGE) levels in patients with type 2 diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metabol. 89:5423-5428.
Mori, Y. et al. (2009). Increased Plasma S100A12 (EN-RAGE) levels in hemodialysis patients with atherosclerosis. Am. J. Nephrol. 29:18-24.
Specificity
Mediante inmunoeletrotransferencia (WB), este anticuerpo policlonal reconoce una banda en ~10-11 kDa en condiciones reductoras. A veces puede verse un dímero a ~ 21 kDa utilizando S100A12 recombinante humana. El anticuerpo fue purificado por afinidad sobre S100A12 inmovilizado antes de introducirlo en viales.
Immunogen
S100A12 recombinante humana de longitud completa etiquetada en la His que se expresó en E. coli y se purificó mediante cromatografía de afinidad con Ni-NTA antes de la inmunización.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-S100A12 se ha validado para utilizarse en ELISA, IH y WB para la detección de la S100A12.
Inmunotransferencia Western: 1:1 000-1:10 000 en S100A12 recombinante humano.
Inmunohistoquímica: cortes fijados con acetona congelados 1:100-1:500 utilizando métodos de detección enzimática ABC (Srikrishna, G. et al, 2005). Todavía no se han probado otras condiciones de fijación.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 contra el S100A12 recombinante humano.
Se espera que el anticuerpo también funcione para inmunohistoquímica.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Neuroquímica y neurotrofinas
Neuroinflamación y dolor
Physical form
Líquido en PBS con azida sódica al 0,1 %.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Analysis Note
Control
Células HL-60 y PMN/granulocitos humanos {Vogl, T et al (1999) “S100A12 se expresa exclusivamente en los granulocitos y actúa de manera independiente de MRP8 y MRP14” J. Biol. Chem. 274(3):25291-25296}.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c