251406
D-Amino Acid Oxidase Inhibitor III
AS057278
Sinónimos:
3-Methylpyrazole-5-carboxylic acid, 5-Methylpyrazole-3-carboxylic acid, AS057278, MPC
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
mp
236-240 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(5(8)9)7-6-3/h2H,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
Clave InChI
WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable