1.93656
Barium hydroxide octahydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Barium hydroxide octahydrate
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable