Saltar a
1.16755
Cesium chloride-lanthanum chloride buffersolution
acc. to Schinkel for atomic absorption spectroscopy 10 g/l CsCl + 100 g/l La
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161703
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
storage condition
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
technique(s)
AAS: suitable
color
violet
pH
<1 (25 °C in H2O, undiluted)
solubility
water: soluble
density
1.178 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca: ≤5.0 mg/L, Cd: ≤0.2 mg/L, Co: ≤1.0 mg/L, Cr: ≤1.0 mg/L, Cs: : 7.50-8.28 g/L, Cu: ≤0.2 mg/L, Fe: ≤1.0 mg/L, K: ≤0.2 mg/L, Li: ≤0.2 mg/L, Mg: ≤1.0 mg/L, Mn: ≤0.2 mg/L, Na: ≤2.0 mg/L, Ni: ≤1.0 mg/L, Sr: ≤1.0 mg/L, Zn: ≤2.0 mg/L
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Assay Lanthan (potentiometric): 95.2 - 105.2 g/l
Cs (Cesium): 7.50 - 8.28 g/l
Ca (Calcium): ≤ 5.0 mg/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 mg/l
Co (Cobalt): ≤ 1.0 mg/l
Cr (Chromium): ≤ 1.0 mg/l
Cu (Copper): ≤ 0.2 mg/l
Fe (Iron): ≤ 1.0 mg/l
potassium: ≤ 1.0 mg/l
Li (Lithium): ≤ 0.2 mg/l
Mg (Magnesium): ≤ 1.0 mg/l
Mn (Manganese): ≤ 0.2 mg/l
Na (Sodium): ≤ 2.0 mg/l
Ni (Nickel): ≤ 1.0 mg/l
Sr (Strontium): ≤ 1.0 mg/l
Zn (Zinc): ≤ 2.0 mg/l
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.020381.020411.02039
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
(Lanthanum(III) chloride: >= 5 - < 10%
Cesium chloride: >= 0.1 - < 1%)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
solid
form
solid
form
solid
storage condition
(No metal or light-weight-metal containers. No metal containers. Tightly closed.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c