Documentos
1.00335
Supelco
Hydrofluoric acid
40%, Suprapur®
Sinónimos:
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
About This Item
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Ácido fluorhídrico al 40%, Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
assay
40%
form
liquid
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
bp
112 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
solubility
soluble (Water: Soluble)
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppb
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤20000 ppb
phosphate (PO43-): ≤100 ppb
sulfate (SO42-): ≤500 ppb
sulfite (SO32-): ≤2000 ppb
cation traces
Ag: ≤ 0.5  ppb
Al: ≤2 ppb
As: ≤5 ppb
Au: ≤0.2 ppb
Ba: ≤1 ppb
Be: ≤0.2 ppb
Bi: ≤0.2 ppb
Ca: ≤5 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Co: ≤0.2 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cu: ≤1 ppb
Fe: ≤5 ppb
Ga: ≤0.2 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hg: ≤20 ppb
In: ≤0.2 ppb
K: ≤10 ppb
Li: ≤0.2 ppb
Mg: ≤2 ppb
Mn: ≤2 ppb
Mo: ≤0.2 ppb
Na: ≤2 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.5 ppb
Pd: ≤0.2 ppb
Pt: ≤0.2 ppb
Sb: ≤0.2 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.2 ppb
Ti: ≤5 ppb
Tl: ≤0.2 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.2 ppb
Zn: ≤2 ppb
Zr: ≤0.2 ppb
SMILES string
F
storage temp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 40 %
Color: ≤ 10 Hazen
Cloruros (Cl): ≤ 500 ppb
Hexafluorosilicatos (SiF₆): ≤ 20000 ppb
Fosfatos (PO₄): ≤ 100 ppb
Sulfatos (SO₄): ≤ 500 ppb
Sulfitos (SO₃): ≤ 2000 ppb
Ag (Plata): ≤ 0,5 ppb
Al (Aluminio): ≤ 2 ppb
As (Arsénico): ≤ 5 ppb
Au (Oro): ≤ 0,2 ppb
Ba (Bario): ≤ 1 ppb
Be (Berilio): ≤ 0,2 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 0,2 ppb
Ca (Calcio): ≤ 5 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalto): ≤ 0,2 ppb
Cr (Cromo): ≤ 1 ppb
Cu (Cobre): ≤ 1 ppb
Fe (Hierro): ≤ 5 ppb
Ga (Galio): ≤ 0,2 ppb
Ge (Germanio): ≤ 1 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 20 ppb
In (Indio): ≤ 0,2 ppb
K (Potasio): ≤ 10 ppb
Li (Litio): ≤ 0,2 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 2 ppb
Mn (Manganeso): ≤ 2 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 0,2 ppb
Na (Sodio): ≤ 2 ppb
Ni (Níquel): ≤ 0,5 ppb
Pb (Plomo): ≤ 0,5 ppb
Pd (Paladio): ≤ 0,2 ppb
Pt (Platino): ≤ 0,2 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 0,2 ppb
Sn (Estaño): ≤ 0,5 ppb
Sr (Estroncio): ≤ 0,2 ppb
Ti (Titanio): ≤ 5 ppb
Tl (Talio): ≤ 0,2 ppb
U (uranio): ≤ 0,1 ppb
V (Vanadio: ≤ 0,2 ppb
Zn (Cinc): ≤ 2 ppb
Zr (Circonio): ≤ 0,2 ppb
Residuos tras la ignición (como sulfatos): ≤ 2000 ppb
Los valores reales de los análisis están sujetos a variaciones sistemáticas inevitables en estos intervalos de concentración.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.