Documentos
05-716
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-cadena pesada de la miosina, clon A4.1025
ascites fluid, clone A4.1025, Upstate®
Sinónimos:
Myosin heavy chain 1, Myosin heavy chain 2x, Myosin heavy chain IIx/d, Myosin heavy chain, skeletal muscle, adult 1, myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult, myosin, heavy polypeptide 1, skeletal muscle, adult
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
A4.1025, monoclonal
species reactivity
mouse, zebrafish, rat, Drosophila, rabbit, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYH1(4619)
General description
La miosina es uno de los dos componentes principales del tejido muscular responsable de la contracción. En las células musculares la miosina se organiza como estructuras filamentosas gruesas dispuestas en paralelo a las estructuras filamentosas delgadas compuestas de actina. La contracción muscular se produce por el acoplamiento y desacoplamiento de los filamentos delgados y gruesos a través de un enlace químico mediado por el ATP. El acoplamiento y el desacoplamiento están organizados de tal manera que los filamentos se deslizan en una dirección cuando se acoplan y en la dirección inversa cuando se desacoplan o se sueltan. La miosina y la actina también sirven para facilitar la motilidad en células no musculares, como en los mohos de limo, donde colaboran estructuras filamentosas más cortas pero similares. Se está describiendo un número creciente de miosinas diferentes. La miosina I es una miosina de bajo peso molecular que se encuentra en los protozoos y no se autoensambla. La miosina II es la forma clásica que se encuentra en las células musculares, que se autoensambla en haces gruesos. La miosina II es un multímero que se compone de dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la cadena pesada de la miosina, Pm ~220 kDa. La inmunotransferencia con lisados de células musculares suele mostrar varias bandas cercanas de diferentes genes de cadena pesada de miosina, así como productos de degradación.
Immunogen
Proteína parcialmente purificada de miosina de músculo esquelético humano adulto. Clon A4.1025.
Application
El anticuerpo anti-cadena pesada de la miosina, clon A4,1025, es un anticuerpo contra la cadena pesada de la miosina para utilizar en IH y WB.
Inmunohistoquímica:
un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta la cadena pesada de la miosina en embriones de pez cebra y cortes de músculo esquelético fijados con paraformaldehído al 4 % en un lote anterior (Blagden, C.S., 1997; Cho, M., 1994).
Quality
Evaluada habitualmente por inmunotransferencia Western en lisados RIPA de células C2C12.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
una dilución 1:1000-1:5000 de este lote detectó la cadena pesada de la miosina (MyHC) en lisados RIPA de células de músculo esquelético de conejo.
Target description
~220 kDa
Physical form
IgG monoclonal de líquido ascítico de ratón no purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, azida sódica al 0,035% y glicerol al 30 %. Líquido a -20°C.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial antes de retirar la tapa.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisados RIPA de células C2C12
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Mechanical stress triggers cardiomyocyte autophagy through angiotensin II type 1 receptor-mediated p38MAP kinase independently of angiotensin II.
Lin, L; Tang, C; Xu, J; Ye, Y; Weng, L; Wei, W; Ge, J; Liu, X; Zou, Y
Testing null
A M Maggs et al.
Journal of muscle research and cell motility, 21(2), 101-113 (2000-08-29)
The contractile properties of muscle fibres are, in part, determined by the myosin heavy chain (MyHC) isoforms they express. Using monoclonal antibodies, we show that at least three forms of slow twitch MyHC accumulate sequentially during mouse fetal development and
High-density lipoprotein inhibits mechanical stress-induced cardiomyocyte autophagy and cardiac hypertrophy through angiotensin II type 1 receptor-mediated PI3K/Akt pathway.
Lin, L; Liu, X; Xu, J; Weng, L; Ren, J; Ge, J; Zou, Y
Journal of Cellular and Molecular Medicine null
Notochord induction of zebrafish slow muscle mediated by Sonic hedgehog
Blagden, C. S., et al
Genes & Development, 11, 2163-2175 (1997)
Fast myosin heavy chains expressed in secondary mammalian muscle fibers at the time of their inception
Cho, M, et al
Journal of Cell Science, 107 ( Pt 9), 2361-2371 (1994)