MATH03871F2C
Matrix Scientific
7-Methyl-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
7-methyl-2-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3.2ClH/c1-9-3-2-4-11-12(9)16-13(15-11)10-5-7-14-8-6-10;;/h2-4,10,14H,5-8H2,1H3,(H,15,16);2*1H
InChI key
HNJCWPLBDXKDCT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027691.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)