Merck
MAT424017175
Matrix Scientific
3-Bromo-3',4'-dimethoxybenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
321.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
91-93
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13BrO3/c1-18-13-7-6-11(9-14(13)19-2)15(17)10-4-3-5-12(16)8-10/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
GXJWCGOCTKMLQU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Melting Point
91-93
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103499.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)