Merck
MAT405192091
Matrix Scientific
2-Methyl-2-(piperidin-4-yl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-(4-piperidinyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-9(2,8(10)12)7-3-5-11-6-4-7/h7,11H,3-6H2,1-2H3,(H2,10,12)
Clave InChI
IYHDDZKWBDQHIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/101605.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/101605.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)