Merck
MAT379361576
Matrix Scientific
Morpholine-4-carbothiohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.23
Número MDL:
mp
192
Iupac Name
4-morpholinecarbothiohydrazide
Inchi Code
1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10)
Clave InChI
ACWSTHNVQZSSGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Melting Point
192
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/085709.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)