Merck
MAT379357076
Matrix Scientific
(4-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(4-aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10FNO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,15H2
InChI key
JHRKKHFDXTWUJO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/081210.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/081210.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)