Merck
MAT372247809
Matrix Scientific
2-(16,18-Dioxo-17-azapentacyclo[6.6.5.0~2,7~.0~9,14~.0~15,19~]-nonadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-17-yl)-4-methylpentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
389.45
Número MDL:
Iupac Name
2-(12,14-dioxo-9,10-dihydro-9,10-[3,4]epipyrroloanthracen-13-yl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C24H23NO4/c1-12(2)11-17(24(28)29)25-22(26)20-18-13-7-3-4-8-14(13)19(21(20)23(25)27)16-10-6-5-9-15(16)18/h3-10,12,17-21H,11H2,1-2H3,(H,28,29)
Clave InChI
PGJVHPHCIWSPOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/077148.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/077148.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)