MAT333116652
Matrix Scientific
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
mp
139-141
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)15-9(8(6)11)10(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
DTMXTCKEPQWRPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061472.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)