Merck
MAT321761313
Matrix Scientific
Sodium 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)-benzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
302.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium (4-aminophenylsulfonyl)(6-methoxypyridazin-3-yl)amide
Inchi Code
1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
Clave InChI
UMKFIJKKXUZOJY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059759.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059759.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)