MAT246517242
Matrix Scientific
4-(3-Piperidinylmethyl)morpholine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-(3-piperidinylmethyl)morpholine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H20N2O.2ClH/c1-2-10(8-11-3-1)9-12-4-6-13-7-5-12;;/h10-11H,1-9H2;2*1H
InChI key
ZYHCTMZHOUHKFL-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/051414.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/051414.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)