MAT246513366
Matrix Scientific
Morpholine-2-carboxylic acid amide dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
morpholine-2-carboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-5(8)4-3-7-1-2-9-4;;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);2*1H
InChI key
FMCGRROSPIYSSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041074.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041074.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)