Merck
MAT239355224
Matrix Scientific
4-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)morpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
mp
165-168
Iupac Name
4-(3-methoxy-4-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H14N2O4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)13(14)15)12-4-6-17-7-5-12/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clave InChI
YMXOMWAFFGHJFC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048170.html
Melting Point
165-168
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048170.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)