Merck
MAT238926050
Matrix Scientific
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
mp
83-85
Iupac Name
2-ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-2-9-11-7-4-3-6(10)5-8(7)12-9/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
MHQNGPNKTDZAJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043700.html
Melting Point
83-85
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043700.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)