Merck
MAT196009664
Matrix Scientific
{[4-(2-Methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-methyl}amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.26
Número MDL:
Iupac Name
[4-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-11-5-2-9(8-10)3-6-12-7-4-9/h2-8,10H2,1H3
Clave InChI
ASAQIHMTUYVBOL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040298.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040298.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)