MAT188490794
Matrix Scientific
Ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-12(15)11(14)8-10(13)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
AENZJLQZKJPTQT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034887.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034887.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)