Merck
MAT184122999
Matrix Scientific
(4-Methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl)-methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.28
Número MDL:
Iupac Name
(4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H11NOS/c1-8-10(7-13)14-11(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,13H,7H2,1H3
Clave InChI
JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033679.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033679.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)