Merck
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.33
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
Clave InChI
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)