Merck
MAT161069231
Matrix Scientific
Methyl 2-isothiocyanato-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
289.38
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-isothiocyanato-5-methyl-4-phenyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H11NO2S2/c1-9-11(10-6-4-3-5-7-10)12(14(16)17-2)13(19-9)15-8-18/h3-7H,1-2H3
Clave InChI
QLXOIMIFROYUOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/030219.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/030219.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)