Merck
MAT161068731
Matrix Scientific
2-(2-Chloro-5-methylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(2-chloro-5-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-6-2-3-7(10)8(4-6)14-5-9(13)12-11/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
UURYIYZPXLOZGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029719.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029719.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)