Merck
MAT161068635
Matrix Scientific
4-[(Chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-[(chloroacetyl)amino]-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-12-10(15)7-2-4-8(5-3-7)13-9(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
VDASREDBSSNOSU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029623.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029623.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)