Merck
MAT161066340
Matrix Scientific
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChI key
LOEIZBNJCZKXFJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027328.html
pictograms
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027328.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)