Merck
MAT158503810
Matrix Scientific
2-Ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-3-methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-3-10-7(2)8-5-4-6-9(12(14)15)11(8)13-10/h4-6,13H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
BEHNSUINOFNASC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026468.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026468.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)