Merck
MAT158503398
Matrix Scientific
5-{3-[(sec-Butylamino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-{3-[(sec-butylamino)carbonyl]anilino}-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C16H22N2O4/c1-3-11(2)17-16(22)12-6-4-7-13(10-12)18-14(19)8-5-9-15(20)21/h4,6-7,10-11H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,19)(H,20,21)
Clave InChI
YPXCDQBRURNULR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026055.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026055.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)